Principaux documents
S135658
1-(3-NITRO-BENZENESULFONYL)-AZIRIDINE
AldrichCPR
S135658-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S135658-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H8N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.228
Numéro MDL:
34.40 CHF