Principaux documents
S13103
TOLUENE-4-SULFONIC ACID 2-NITRO-PHENYL ESTER
AldrichCPR
S13103-250MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Changer de vue
S13103-250MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H11NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.3
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 mai 2025