Principaux documents
S126985
NAPHTHALENE-1-CARBOXYLIC ACID DIBENZYLAMIDE
AldrichCPR
S126985-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S126985-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C25H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.452
Numéro MDL:
34.40 CHF