Principaux documents
S125865
1,4-DICHLORO-ANTHRACENE
AldrichCPR
S125865-25MG
223.00 CHF
223.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S125865-25MG
223.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H8Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.126
Numéro MDL:
223.00 CHF