Principaux documents
S12379
[(1R,2S)-1-BROMO-2-PHENYLPROPYL]BENZENE
AldrichCPR
5MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Changer de vue
5MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H15Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.191
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025