Principaux documents
S111635
CYCLOBUTANE-1,2,3,4-TETRACARBOXYLIC ACID TETRAMETHYL ESTER
AldrichCPR
S111635-100MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S111635-100MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.257
Numéro MDL:
132.00 CHF