Principaux documents
S104736
3-(4-CHLORO-PHENYL)-2-CYANO-ACRYLAMIDE
AldrichCPR
5MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le26 mars 2025
Changer de vue
5MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H7ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.633
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le26 mars 2025