Principaux documents
S101745
(+/-)-2,2'-BIS(DIBROMOMETHYL)-1,1'-BINAPHTHYL
AldrichCPR
S101745-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
S101745-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C22H14Br4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
597.973
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025