Principaux documents
S0800
Sigma-Aldrich
Sulfamerazine sodium salt
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
250 G
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H11N4O2SNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Chaîne SMILES 
[Na+].Cc1ccnc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H11N4O2S.Na/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
BSFJGCCAXDCMOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Involved in characterization of chirosan membranes for the transport of drugs
Qualité
Contains residual methanol
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3