Principaux documents
RNI00118
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-3-(2-tetrahydropyranyloxy)-1-propyne
1 G
298.00 CHF
298.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
298.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O2
Poids moléculaire :
168.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
298.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC(C#C)(C)OC1CCCCO1
Clé InChI
IVDREIWJWDVUGO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable