Principaux documents
RNI00076
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-yl acetate
AldrichCPR
1 G
223.00 CHF
223.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
223.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
223.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC(OCCCC#C)=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h1H,4-6H2,2H3
Clé InChI
UZNIPEZTZSRYGI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable