Principaux documents
R994243
N'-(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYLIDENE)-2-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13ClFN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.731
Numéro MDL:
Autres remarques