Principaux documents
R921157
N'-((5-NITRO-2-THIENYL)METHYLENE)-2-(3-TOLUIDINO)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.357
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.