Principaux documents
R912565
BENZYL (1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.