Principaux documents
R908428
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-(2-HYDROXY-3,5-DIIODOPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18I2N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
668.298
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.