Principaux documents
R874051
N-(2-PHENYLETHYL)-N-(6-PHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-YL)AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.443
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.