Principaux documents
R853291
4-PHENYL-2-((1-PHENYL-1H-TETRAAZOL-5-YL)THIO)QUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.462
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.