Principaux documents
R835064
ETHYL 2-[3-HYDROXY-4-(4-METHYLBENZOYL)-2-OXO-5-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.528
Numéro MDL:
Autres remarques