Principaux documents
R828548
1-(4-FLUOROANILINO)-3-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
R828548-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Changer de vue
R828548-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C19H10F4N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.312
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025