Principaux documents
R792675
2-{[1-(2-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20ClN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.955
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.