Principaux documents
R789534
N'-[(E)-(2,4-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-(5-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12Cl2N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.172
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.