Merck
R762164
4-BENZYL-1-(2-(3-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL)PYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
R762164-100MG
36.00 CHF
36.00 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
A propos de cet article
Formule linéaire :
C21H20BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.303
MDL number:
Passer à