Principaux documents
R750956
N-ETHYL-N-METHYLANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.211
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.