Principaux documents
R750344
CALCION
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H14N4Na6O22S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1112.782
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.