Principaux documents
R734403
HEXYL 5-(9H-PURIN-6-YLTHIO)PENTANOATE
AldrichCPR
R734403-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Changer de vue
R734403-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C16H24N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.459
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025