Principaux documents
R709662
N'-(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)-4-METHYLBENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
R709662-25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R709662-25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.343
Numéro MDL:
34.40 CHF