Principaux documents
R679771
2-METHYL-N-[2,2,2-TRICHLORO-1-({[(1,1-DIOXIDOTETRAHYDRO-3-THIENYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)ETHYL]PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H18Cl3N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.771
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.