Principaux documents
R652261
2-CHLORO-N-(2,2-DICHLORO-1-(PHENYLSULFONYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.675
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.