Principaux documents
R624918
2-((1-BENZYL-1H-INDOL-3-YL)METHYL)-1,3-BENZOTHIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.477
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.