Principaux documents
R607924
ETHYL 2-((8-METHYL-2-OXO-4-PHENYL-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.391
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.