Principaux documents
R583693
1,2-BIS(2-METHYLPHENYL)DIAZENE
AldrichCPR
R583693-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Changer de vue
R583693-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.281
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025