Principaux documents
R577669
2-((4-CHLORO-2,5-DIMETHOXYANILINO)CARBONYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.774
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.