Principaux documents
R561339
2-PHENOXY-N'-(3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.356
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.