Principaux documents
R549975
5-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-FURAN-2-CARBOXYLIC ACID PHENYLAMIDE
AldrichCPR
R549975-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Changer de vue
R549975-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C18H12F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.297
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025