Principaux documents
R531332
N-CYCLOHEXYL-BENZAMIDE
AldrichCPR
R531332-50MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Changer de vue
R531332-50MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.287
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025