Principaux documents
R530794
PYRROLO(3,4-F)ISOINDOLE-1,3,5,7-TETRAONE, HYDRATE
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H6N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.17
Numéro MDL:
34.40 CHF