Principaux documents
R524050
6-PHENYL-IMIDAZO(2,1-B)THIAZOLE
AldrichCPR
50MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H8N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.264
Numéro MDL:
191.00 CHF