Documents
R508632
3-(5-CHLORO-4H-BENZO(1,3)DIOXIN-7-YL)-1-(4-METHOXY-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15ClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.771
Numéro MDL:
Autres remarques