Documents
R516171
2-(6-CHLORO-4H-BENZO(1,3)DIOXIN-8-YL)-6-FLUORO-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H10ClFO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.718
Numéro MDL:
Autres remarques