Principaux documents
R462462
7-CHLORO-1-ETHYL-6-FLUORO-4-OXO-1,4-DIHYDRO-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9ClFNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.662
Numéro MDL:
Autres remarques