R462136
3-ETHYL-2-[(Z)-(3-ETHYLNAPHTHO[2,1-D][1,3]THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)METHYL]-5-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23IN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.496
Numéro MDL:
Produits recommandés