Principaux documents
R436038
METHYL 2-HEXENOATE
AldrichCPR
R436038-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Changer de vue
R436038-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C7H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.172
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 mai 2025