Principaux documents
R434558
1-BENZYL-PYRROLIDINE-2,5-DIONE
AldrichCPR
R434558-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R434558-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.216
Numéro MDL:
34.40 CHF