Principaux documents
R429333
2-METHYL-ISOQUINOLINE-1,3,4-TRIONE
AldrichCPR
R429333-10MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 mai 2025
Changer de vue
R429333-10MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.172
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 mai 2025