Principaux documents
R429279
N-(3-(5-BROMO-2-HYDROXY-BENZYLIDENE-HYDRAZINOCARBONYL)-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.212
Numéro MDL:
Autres remarques