Principaux documents
R402311
3-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-PROPIONIC ACID (4-CHLORO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H17ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.782
Numéro MDL:
34.40 CHF