Principaux documents
R363855
ACETIC ACID 1,3-DIOXO-1H,3H-BENZO(DE)ISOQUINOLIN-2-YL ESTER
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.232
Numéro MDL:
34.40 CHF