Principaux documents
R346861
BENZOIC ACID N'-(PYRIDINE-3-CARBONYL)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Changer de vue
10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.252
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le12 avril 2025