Principaux documents
R331929
9-HYDROXYIMINO-4,5-DINITRO-9H-FLUORENE-2,7-DISULFONIC ACID BIS-DIBUTYLAMIDE
AldrichCPR
10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C29H41N5O9S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
667.806
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025