Principaux documents
R305944
2-MORPHOLIN-4-YL-BENZOTHIAZOLE
AldrichCPR
R305944-5MG
174.00 CHF
174.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R305944-5MG
174.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H12N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.295
Numéro MDL:
174.00 CHF